Stampa…
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzothiazol-2-ylamine, 4-Methylbenzo[d]thiazol-2-amine
A10822.06 A10822.14 A10822.22
A10822.06EA 29.9 EUR
A10822.06 A10822.14 A10822.22
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1477-42-5 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 137-139° Beilstein Reference: 129346
Formula: C₈H₈N₂S
Peso molecolare: 164,23 g/mol
Punto di ebollizione: 321 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 137…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005793
CAS Number: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3