Levulinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 123-76-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4415
Odour: Characteristic
pH: 2.5-3.0
Melting Point: 26-31°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 506796
Merck Reference: 14,5472
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002796
Formula:
C₅H₈O₃ Peso molecolare: 116.12 g/mol Punto di ebollizione: 245…246 °C Punto di fusione: 26…31 °C Densità: 1.134 Flash Pt: 137 °C (278 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002796 CAS Number: 123-76-2 EINECS: 204-649-2 UN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 13,05492 |