Stampa…
2,5-Difenilossazolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
A10654.14 A10654.22 A10654.36
A10654.14EA 34.8 EUR
A10654.14 A10654.22 A10654.36
2,5-Difenilossazolo 99%
2,5-Difenilossazolo
Purity: 99% CAS No.: 92-71-7 Molecular Formula: C15H11NO Formula Weight: 221.26 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 360° MDL No.: MFCD00005306
Formula: C₁₅H₁₁NO
Peso molecolare: 221,26 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C
Punto di fusione: 70…74 °C
Densità: 1,060
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005306
CAS Number: 92-71-7
EINECS: 202-181-3