Stampa…
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10634.06 A10634.18
A10634.06EA 45.3 EUR
A10634.06 A10634.18
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
6-Nitrobenzothiazole
Purity: 98+% CAS No.: 2942-06-5 Molecular Formula: C7H4N2O2S Formula Weight: 180.18 Melting Point: 173-177° Beilstein Reference: 7824
Formula: C₇H₄N₂O₂S
Peso molecolare: 180,19 g/mol
Punto di fusione: 173…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014569
CAS Number: 2942-06-5
EINECS: 220-933-9