Methyl bromoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Bromoacetic methyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 96-32-2
Molecular Formula: C3H5BrO2
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4585
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 506256
UN No.: 2643
MDL No.: MFCD00000189
Formula:
BrCH₂COOCH₃ Punto di ebollizione: 144…145 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 1,655 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000189 CAS Number: 96-32-2 EINECS: 202-499-2 UN: 2643 ADR: 6.1,II |