5-Nitrobenzimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Nitro-1H-benzimidazole
A10524.18
A10524.30
A10524.18EA
32.9
EUR
A10524.18
A10524.30
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
5-Nitrobenzimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 94-52-0
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 207-211°
Beilstein Reference: 7926
Formula:
C₇H₅N₃O₂ Peso molecolare: 163,14 g/mol Punto di fusione: 207…211 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005604 CAS Number: 94-52-0 EINECS: 202-341-2 |