Stampa…
Pentaeritritolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A10520.0B A10520.0I A10520.30
A10520.0BEA 35.5 EUR
A10520.0B A10520.0I A10520.30
Pentaeritritolo ≥98%
Pentaeritritolo
Purity: 98+% CAS No.: 115-77-5 Molecular Formula: C5H12O4 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 240°(464°F) Melting Point: 260-264° Boiling Point: 276°/30mm Beilstein Reference: 1679274 Merck Reference: 14,7111 MDL No.: MFCD00004692
Formula: C₅H₁₂O₄
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 276 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 260…264 °C
Densità: 1,396
Flash Pt: 240 °C (464 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004692
CAS Number: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 14,7111