Stampa…
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4,6-Trimethoxynitrobenzene, 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trimethoxybenzene
A10473.06 A10473.14 A10473.22
A10473.06EA 79.3 EUR
A10473.06 A10473.14 A10473.22
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene ≥98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 14227-18-0 Molecular Formula: C9H11NO5 Formula Weight: 213.19 Melting Point: 150-153° Beilstein Reference: 2277262
Formula: C₉H₁₁NO₅
Peso molecolare: 213,19 g/mol
Punto di fusione: 150…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016992
CAS Number: 14227-18-0