Bromoacetato di etile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 105-36-2
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.00
Flash Point: 47°(117°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.506
Refractive Index: 1.4510
Appearance: Colourless
Melting Point: -38°
Boiling Point: 159°
UN No.: 1603
MDL No.: MFCD00000191
Formula:
BrCH₂COOCH₂CH₃ Punto di ebollizione: 159 °C Punto di fusione: –38 °C Densità: 1,506 Flash Pt: 47 °C (117 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000191 CAS Number: 105-36-2 EINECS: 203-290-9 UN: 1603 ADR: 6.1,II |