1-Methyl-2-thiourea ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 598-52-7
Molecular Formula: C2H6N2S
Formula Weight: 90.15
pH: 7
Melting Point: 119-124°
Beilstein Reference: 506162
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004938
Formula:
C₂H₆N₂S Punto di fusione: 119…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004938 CAS Number: 598-52-7 EINECS: 209-936-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |