Stampa…
Methyl-2,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10407.06 A10407.14
A10407.06EA 82.4 EUR
A10407.06 A10407.14
Methyl-2,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-2,5-dihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2150-46-1 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 86-87° MDL No.: MFCD00016464
Formula: C₈H₈O₄
Punto di fusione: 86…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016464
CAS Number: 2150-46-1
EINECS: 218-427-8