2,4,5-Trimethyloxazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4,5-Trimethyl-1,3-oxazole
Purity: 97%
CAS No.: 20662-84-4
Molecular Formula: C6H9NO
Formula Weight: 111.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Pungent
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 107043
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005308
Formula:
C₆H₉NO Peso molecolare: 111,14 g/mol Punto di ebollizione: 133…134 °C Densità: 0,964 Flash Pt: 33 °C (91 °F) |
MDL Number:
MFCD00005308 CAS Number: 20662-84-4 EINECS: 243-952-4 ADR: 3,III |