Ethyl isovalerate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-64-5
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Fruit-like
Melting Point: -99°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1744677
Merck Reference: 14,3816
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009203
Formula:
C₇H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 131…133 °C Punto di fusione: –99 °C Densità: 0,866 Flash Pt: 26 °C (78 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009203 CAS Number: 108-64-5 EINECS: 203-602-3 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,3816 |