Stampa…
Sodio perborato tetraidrato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perborato di sodio tetraidrato, Perossometaborato di sodio tetraidrato
A10189.0E A10189.22 A10189.36
A10189.0EEA 64.3 EUR
A10189.0E A10189.22 A10189.36
Sodio perborato tetraidrato ≥97%
Sodio perborato tetraidrato
Purity: 97% CAS No.: 10486-00-7 Molecular Formula: NaBO3.4H2O Formula Weight: 153.86 (81.84anhy) Odour: Odourless pH: ca 10 Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,8652 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149231
Formula: NaH₂BO₄·4H₂O
Peso molecolare: 171,87 g/mol
Punto di fusione: 60 °C (dec.)
Densità: 1,73
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149231
CAS Number: 13517-20-9
EINECS: 239-172-9
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8652