Stampa…
4-Fluorobenzyl mercaptan 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
A10126.03 A10126.06
A10126.03EA 42.9 EUR
A10126.03 A10126.06
4-Fluorobenzyl mercaptan 96%
4-Fluorobenzyl mercaptan
Purity: 96% CAS No.: 15894-04-9 Molecular Formula: C7H7FS Formula Weight: 142.20 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 2242520 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040724
Formula: C₇H₇FS
Peso molecolare: 142,2 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C (15 mmHg)
Densità: 1,157
Flash Pt: 76 °C (168 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040724
CAS Number: 15894-04-9
EINECS: 240-031-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III