Stampa…
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
77124.09 77124.22 77124.36
77124.09EA 34.2 EUR
77124.09 77124.22 77124.36
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Titanium(IV) butanolate
Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Punto di ebollizione: 310…314 °C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,998
Flash Pt: 41 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009433
CAS Number: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 2924
ADR: 3,III