Gallio metal ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Packaged in poylethylene bottle
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-55-3
Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00134045
Formula:
Ga Punto di ebollizione: 2403 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 29 °C Densità: 5,904 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134045 CAS Number: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |