Stampa…
Sodio idrossido ≥99.99% (metals basis), beads/pellets
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
45780.06 45780.14 45780.22
45780.06EA 31.6 EUR
45780.06 45780.14 45780.22
Sodio idrossido ≥99.99% (metals basis), beads/pellets
Sodio idrossido
Purity: 99.99% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Density: 2.13 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 316° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 316 °C
Densità: 2.13
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,8627