5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3590-48-5
Molecular Formula: C5H5ClN2O2
Formula Weight: 160.56
Physical Form: Powder
Formula:
C₅H₅ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00218445 CAS Number: 3590-48-5 |