Acido nitrico solution_standardised 2.0 N
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nitric acid solution
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011349
Formula:
HNO₃ Peso molecolare: 63.01 g/mol Punto di ebollizione: 87 Punto di fusione: -42 Densità: 1.06 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS Number: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 3264 ADR: 8 II Merck Index: 13,06610 |