tetra-Potassio difosfato, anidro ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96% min
CAS No.: 7320-34-5
Molecular Formula: K4O7P2
Formula Weight: 330.34
Physical Form: Granular
Density: 2.33
Appearance: White
Melting Point: 1090°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,7663
MDL No.: MFCD00011393
Formula:
K₄O₇P₂ Punto di ebollizione: Dec. Punto di fusione: 1090 °C Densità: 2,33 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011393 CAS Number: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7 Merck Index: 14,7663 |