1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
Purity: 98%
CAS No.: 17985-72-7
Molecular Formula: C10H18Si2
Formula Weight: 194.43
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.898
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 101°/13mm
MDL No.: MFCD00142462
Formula:
C₁₀H₁₈Si₂ Peso molecolare: 194,42 g/mol Punto di ebollizione: 101 °C (13 mmHg) Densità: 0,898 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00142462 CAS Number: 17985-72-7 |