Stampa…
1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43491.06 43491.03
43491.06EA 289 EUR
43491.06 43491.03
1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Purity: 97% CAS No.: 13686-49-2 Molecular Formula: C12H11Br Formula Weight: 235.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Boiling Point: 237-238°1.65 MDL No.: MFCD00037737
Formula: C₁₂H₁₁Br
Peso molecolare: 235,12 g/mol
Punto di ebollizione: 237…238 °C1,65
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037737
CAS Number: 13686-49-2