Methyl levulinate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
4-Ketovaleric acid methyl ester, 4-Oxopentanoic acid methyl ester, Methyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl 4-oxovalerate, Levulinic acid methyl ester
Purity: 99+%
CAS No.: 624-45-3
Molecular Formula: CH3COCH2CH2CO2CH3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 72°(161.6°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Odour: Pleasant
Boiling Point: 191°
MDL No.: MFCD00017499
Formula:
C₆H₁₀O₃ Peso molecolare: 130,14 g/mol Punto di ebollizione: 191 °C Punto di fusione: –24 °C Densità: 1,05 Flash Pt: 72 °C (161,6 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017499 CAS Number: 624-45-3 EINECS: 210-846-4 |