Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43381.03 43381.06
43381.03EA 84.6 EUR
43381.03 43381.06
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 50488-42-1 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Physical Form: Crystalline Melting Point: 45-47° Boiling Point: 78-81°/30mm MDL No.: MFCD00153086
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 226 g/mol
Punto di ebollizione: 78…81 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153086
CAS Number: 50488-42-1