1,3-Diossolano ≥99.5% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized
Purity: 99.5%
CAS No.: 646-06-0
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 1°(34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Refractive Index: 1.4000
Melting Point: -95°
Boiling Point: 74-75°
UN No.: 1166
MDL No.: MFCD00003207
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries
Formula:
C₃H₆O₂ Peso molecolare: 74,08 g/mol Punto di ebollizione: 74…75 °C Punto di fusione: –95 °C Densità: 1,06 Flash Pt: 1 °C (34 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003207 CAS Number: 646-06-0 EINECS: 211-463-5 UN: 1166 ADR: 3,II |