di-Sodio succinati esaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6106-21-4
Molecular Formula: C4H4Na2O4.6H2O
Formula Weight: 270.14 (162.05anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 120° -6H2O
Beilstein Reference: 3921044
Merck Reference: 14,8679
MDL No.: MFCD00149117
Formula:
NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O Peso molecolare: 270.14 g/mol Punto di fusione: 120 °C (-6H₂O) Densità: 1.529 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149117 CAS Number: 6106-21-4 EINECS: 205-778-7 Merck Index: 13,08754 |