N-Etilmaleimmide (NEM) 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
Purity: 99+%
CAS No.: 128-53-0
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to pale cream
Odour: Pungent
Melting Point: 43-46°
Boiling Point: 209-211°
Beilstein Reference: 112448
Merck Reference: 14,3822
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00005509
Formula:
C₆H₇NO₂ Peso molecolare: 125,13 g/mol Punto di ebollizione: 209…211 °C Punto di fusione: 43…46 °C Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005509 CAS Number: 128-53-0 EINECS: 204-892-4 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3822 |