Stampa…
Disodium tetrabromopalladate ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
40407.03 40407.06 40407.09
40407.03EA 91.8 EUR
40407.03 40407.06 40407.09
Disodium tetrabromopalladate ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Disodium tetrabromopalladate
Purity: 99.95% CAS No.: 50495-13-1 Molecular Formula: Na2PdBr4 Formula Weight: 472.02 Physical Form: Powder
Formula: Br₄Na₂Pd
Peso molecolare: 472,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046199
CAS Number: 50495-13-1
EINECS: 256-605-7