di-Potassio tetraborato tetraidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassium tetraborate tetrahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 12045-78-2
Molecular Formula: K2B4O7.4H2O
Formula Weight: 305.51 (233.44anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.74 (anhy)
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7680
MDL No.: MFCD00149924
Formula:
B₄K₂O₇·4H₂O Peso molecolare: 305.49 g/mol Punto di fusione: Dec. Densità: 1.74 (anidr.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149924 CAS Number: 12045-78-2 EINECS: 215-575-5 |