Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato 97.5-100.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97.5%-100.5%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Physical Form: Solid
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3222748
MDL No.: MFCD00066429
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Punto di fusione: 213…216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066429 CAS Number: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |