Acido aceticoglaciale ≥99.7% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.7+%
CAS No.: 64-19-7
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.3721
Odour: Pungent
pH: 2,5
Melting Point: 16.6°
Boiling Point: 118.1°
Merck Reference: 14,55
UN No.: 2789
MDL No.: MFCD00036152
Formula:
H₃CCOOH Punto di ebollizione: 118,1 °C Punto di fusione: 16,6 °C Densità: 1,049 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II REACH: 01-2119475328-30 Merck Index: 14,55 |