Sodio perborato tetraidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 10486-00-7
Molecular Formula: NaBO3.4H2O
Formula Weight: 153.86 (81.84anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.73
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: ca 10
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,8652
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149231
Bleaching agent for domestic detergents and industrial laundries
Formula:
NaH₂BO₄·4H₂O Punto di fusione: 60 °C (dec.) Densità: 1,73 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149231 CAS Number: 13517-20-9 EINECS: 239-172-9 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8652 |