Stampa…
Tetramethylammonium perchlorate
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
30834.14 30834.22
30834.14EA 131 EUR
30834.14 30834.22
Tetramethylammonium perchlorate
Tetramethylammonium perchlorate
CAS No.: 2537-36-2 Molecular Formula: (CH3)4NClO4 Formula Weight: 173.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043207
Formula: C₄H₁₂ClNO₄
Peso molecolare: 173,6 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043207
CAS Number: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II