Stampa…
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
22425.14 22425.22
22425.14EA 54.9 EUR
22425.14 22425.22
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio
CAS No.: 17572-97-3 Molecular Formula: (KO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CO2K Formula Weight: 406.46 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013304
Formula: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013304
CAS Number: 17572-97-3
EINECS: 241-543-5