Dichloro(methyl)silane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 75-54-7
Molecular Formula: CH4Cl2Si
Formula Weight: 115.03
Flash Point: -32°(-26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.105
Refractive Index: 1.3980
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -93°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1071194
UN No.: 1242
MDL No.: MFCD00000494
Formula:
CH₄Cl₂Si Punto di ebollizione: 41…42 °C Punto di fusione: –93 °C Densità: 1,105 Flash Pt: –32 °C (–26 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000494 CAS Number: 75-54-7 EINECS: 200-877-1 UN: 1242 ADR: 4.3,I REACH: 01-2119436669-21 |