tetra-Potassio difosfato ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tetra-Potassio pirofosfato
Purity: 95%
CAS No.: 7320-34-5
Molecular Formula: K4P2O7
Formula Weight: 330.34
Physical Form: Powder
Density: 2.33
Appearance: White
Melting Point: 1090°
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7663
MDL No.: MFCD00011393
Formula:
K₄O₇P₂ Peso molecolare: 330,34 g/mol Punto di ebollizione: Dec. Punto di fusione: 1090 °C Densità: 2,33 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011393 CAS Number: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7 Merck Index: 14,7663 |