Stampa…
Chromium hexacarbonyl ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl
13061.03 13061.09 13061.18
13061.03EA 30.6 EUR
13061.03 13061.09 13061.18
Chromium hexacarbonyl ≥99%
Chromium hexacarbonyl
Purity: 99% CAS No.: 13007-92-6 Molecular Formula: C6CrO6 Formula Weight: 220.06 Physical Form: Crystalline Density: 1.77 Appearance: White Melting Point: ca 152° dec. UN No.: 3466 MDL No.: MFCD00010945
Formula: C₆CrO₆
Peso molecolare: 220.06 g/mol
Punto di ebollizione: 210
Punto di fusione: ∼ 152 °C (dec.)
Densità: 1.77
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010945
CAS Number: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
UN: 3466
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02253