Stampa…
Esacloroplatinato di diammonio (≥43,4% Pt)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diammonium hexachloroplatinate
12882.03 12882.06
12882.03EA 139 EUR
12882.03 12882.06
Esacloroplatinato di diammonio (≥43,4% Pt)
Esacloroplatinato di diammonio
CAS No.: 16919-58-7 Molecular Formula: (NH4)2PtCl6 Formula Weight: 443.89 Physical Form: Powder Density: 3.06 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Melting Point: dec. Solubility: Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,548 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010886
Electroplating of platinum, manufacturing of platinum sponge
Formula: H₈Cl₆N₂Pt
Peso molecolare: 443,87 g/mol
Punto di fusione: Dec.
Densità: 3,06
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010886
CAS Number: 16919-58-7
EINECS: 240-973-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,548