Disodium hexachloroiridate hexahydrate (≥33,9% Ir)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 19567-78-3
Molecular Formula: Na2IrCl6.6H2O
Formula Weight: 558.99 (450.92anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Red-black
Melting Point: 600° dec.
MDL No.: MFCD00149169
Formula:
Cl₆IrNa₂·6H₂O Punto di fusione: 600 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149169 CAS Number: 19567-78-3 EINECS: 241-011-2 |