Dipotassium hexachloroiridate (≥39% Ir)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassium hexachloroiridate(IV), Potassium hexachloroiridate (IV)
CAS No.: 16920-56-2
Molecular Formula: K2IrCl6
Formula Weight: 483.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011369
Formula:
Cl₆IrK₂ Peso molecolare: 483,13 g/mol Punto di fusione: Dec. Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011369 CAS Number: 16920-56-2 EINECS: 240-976-7 |