Dipotassium tetrachloropalladate ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-98-6
Molecular Formula: K2PdCl4
Formula Weight: 326.42
Physical Form: Crystalline
Density: 2.67
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 105° dec.
MDL No.: MFCD00011373
Formula:
Cl₄K₂Pd Punto di fusione: 105 °C (dec.) Densità: 2,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011373 CAS Number: 10025-98-6 EINECS: 233-049-3 |