Dipotassium hexachloropalladate (≥26,3% Pd)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Potassium hexachloropalladate(IV)
CAS No.: 16919-73-6
Molecular Formula: K2PdCl6
Formula Weight: 397.32
Physical Form: Crystalline
Density: 2.738
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00043081
Formula:
Cl₆K₂Pd Peso molecolare: 397,33 g/mol Punto di fusione: Dec. Densità: 2,738 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043081 CAS Number: 16919-73-6 EINECS: 240-974-6 ADR: 9,III |