Stampa…
Zinco ioduro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11661.18 11661.30
11661.18EA 84.8 EUR
11661.18 11661.30
Zinco ioduro ≥98%
Zinco ioduro
Formula: I₂Zn
Punto di ebollizione: 625 °C (dec.)
Punto di fusione: 446 °C
Densità: 4,74
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011299
CAS Number: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10140