Stampa…
Acido tetrafluoroborico ≥48% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11484.18 11484.36 11484.57
11484.18EA 42.8 EUR
11484.18 11484.36 11484.57
Acido tetrafluoroborico ≥48% (w/w) in soluzione acquosa
Acido tetrafluoroborico
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and treat the surface of substrates. It is used as radiotracers.
Attenzione: Incompatible with strong bases, oxidising agents and acids.
Formula: HBF₄
Punto di ebollizione: 130 °C (dec.)
Densità: 1,4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011345
CAS Number: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
UN: 1775
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4149
Visualizza i codici
Concentration (weight/weight) 48% min