Dysprosium trichloride hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
Molecular Formula: DyCl3.xH2O
Formula Weight: 268.86(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Formula:
Cl₃Dy·xH₂O Punto di fusione: 163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010984 EINECS: 233-039-9 |