Tetracloroplatinato di diammonio (≥51% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13820-41-2
Molecular Formula: H8Cl4N2Pt
Formula Weight: 372.98
Physical Form: Crystalline
Density: 2.936
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
Melting Point: 145° dec.
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010885
Formula:
H₈Cl₄N₂Pt Punto di fusione: 145 °C (dec.) Densità: 2,936 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010885 CAS Number: 13820-41-2 EINECS: 237-499-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00583 |