Diammonium hexachloroiridate (41% Ir) ≥99.994% (metals basis) Ir ≥ 41%, Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.994%
CAS No.: 16940-92-4
Molecular Formula: (NH4)2IrCl6
Formula Weight: 441.02
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.86
Appearance: Red-black
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00010881
Formula:
H₈Cl₆IrN₂ Punto di fusione: Dec. Densità: 2,86 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010881 CAS Number: 16940-92-4 EINECS: 241-007-0 |