Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 13844-89-8
Molecular Formula: K2Pd(NO2)4
Formula Weight: 368.63
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00049788
Formula:
K₂N₄O₈Pd Punto di fusione: 310 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049788 CAS Number: 13844-89-8 EINECS: 237-568-6 |