Stampa…
Sodio pentaciano nitrosil ferrato diidrato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
424360250 424361000 424365000 424360025
ACRO424360250EA 44.8 EUR
ACRO424360250 ACRO424361000 ACRO424365000 ACRO424360025
Sodio pentaciano nitrosil ferrato diidrato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Sodio pentaciano nitrosil ferrato diidrato
Formula: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Densità: 1,72 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149192
CAS Number: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722
Visualizza i codici
Appearance Bordeaux Crystals
Titration Argentometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) Passes test (Limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.01 %